4-Cyano-5-methylsulphanylthiophene-2-carboxylic acid methyl ester 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR480203-1G OR480203-5G
APOSOR480203-1GEA 177 EUR
APOSOR480203-1G APOSOR480203-5G
4-Cyano-5-methylsulphanylthiophene-2-carboxylic acid methyl ester 97%
4-Cyano-5-methylsulphanylthiophene-2-carboxylic acid methyl ester
Formule: C₈H₇NO₂S₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00173757
CAS nummer: 175202-48-9