3,3-Dimethylpiperidine hydrochloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR480206-10G OR480206-1G OR480206-5G
APOSOR480206-10GEA 1060 EUR
APOSOR480206-10G APOSOR480206-1G APOSOR480206-5G
3,3-Dimethylpiperidine hydrochloride 98%
3,3-Dimethylpiperidine hydrochloride
Formule: C₇H₁₆NCl
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00465824
CAS nummer: 27832-58-2
UN: 1759
ADR: 8,III