2,4-Dimethylbenzenesulphonamide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR480207-10G OR480207-25G OR480207-5G
APOSOR480207-10GEA 632 EUR
APOSOR480207-10G APOSOR480207-25G APOSOR480207-5G
2,4-Dimethylbenzenesulphonamide 97%
2,4-Dimethylbenzenesulphonamide
Formule: C₈H₁₁NO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00460793
CAS nummer: 7467-12-1