Isoquinoline-1,3(2H,4H)-dione 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR480209-1G OR480209-500MG OR480209-5G
APOSOR480209-1GEA 329 EUR
APOSOR480209-1G APOSOR480209-500MG APOSOR480209-5G
Isoquinoline-1,3(2H,4H)-dione 95%
Isoquinoline-1,3(2H,4H)-dione
Formule: C₉H₇NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00234966
CAS nummer: 4456-77-3