2-Amino-4-chloro-6-methylpyridine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR480212-1G OR480212-250MG OR480212-5G
APOSOR480212-1GEA 38 EUR
APOSOR480212-1G APOSOR480212-250MG APOSOR480212-5G
2-Amino-4-chloro-6-methylpyridine 97%
2-Amino-4-chloro-6-methylpyridine
Formule: C₆H₇ClN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00800671
CAS nummer: 36340-61-1