4-Amino-1-boc-piperidine-4-carboxylic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 4-Amino-1-(tert-butoxycarbonyl)piperidine-4-carboxylic acid
OR480215-25G OR480215-5G
APOSOR480215-25GEA 298 EUR
APOSOR480215-25G APOSOR480215-5G
4-Amino-1-boc-piperidine-4-carboxylic acid 97%
4-Amino-1-boc-piperidine-4-carboxylic acid
Formule: C₁₁H₂₀N₂O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01318728
CAS nummer: 183673-71-4