2,2-Dimethyldihydro-2H-pyran-4(3H)-one 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR480217-10G OR480217-1G OR480217-5G
APOSOR480217-10GEA 186 EUR
APOSOR480217-10G APOSOR480217-1G APOSOR480217-5G
2,2-Dimethyldihydro-2H-pyran-4(3H)-one 95%
2,2-Dimethyldihydro-2H-pyran-4(3H)-one
Formule: C₇H₁₂O₂
Kookpunt: 60…64 °C/8mmHg
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD01549337
CAS nummer: 1194-16-7