2-Chloro-6-hydroxybenzonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR480219-1G OR480219-25G OR480219-5G
APOSOR480219-1GEA 282 EUR
APOSOR480219-1G APOSOR480219-25G APOSOR480219-5G
2-Chloro-6-hydroxybenzonitrile 97%
2-Chloro-6-hydroxybenzonitrile
Formule: C₇H₄ClNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01646165
CAS nummer: 89999-90-6