2-Amino-6-isopropylpyrimidin-4-ol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR480221-1G OR480221-5G
APOSOR480221-1GEA 290 EUR
APOSOR480221-1G APOSOR480221-5G
2-Amino-6-isopropylpyrimidin-4-ol 95%
2-Amino-6-isopropylpyrimidin-4-ol
Formule: C₇H₁₁N₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02091393
CAS nummer: 73576-32-6