2-Amino-3-bromo-5-phenylpyridine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR480222-1G OR480222-2.5G OR480222-500MG
APOSOR480222-1GEA 340 EUR
APOSOR480222-1G APOSOR480222-2.5G APOSOR480222-500MG
2-Amino-3-bromo-5-phenylpyridine 97%
2-Amino-3-bromo-5-phenylpyridine
Formule: C₁₁H₉BrN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02183569
CAS nummer: 107351-80-4