3-Amino-5-ethyl-1H-pyrazole 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR480223-10G OR480223-1G OR480223-5G
APOSOR480223-10GEA 208 EUR
APOSOR480223-10G APOSOR480223-1G APOSOR480223-5G
3-Amino-5-ethyl-1H-pyrazole 97%
3-Amino-5-ethyl-1H-pyrazole
Formule: C₅H₉N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08060982
CAS nummer: 1904-24-1