2-Amino-2-(2-bromophenyl)acetic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: H-DL-2-Phg(2-Br)-Oh
OR480224-1G OR480224-5G
APOSOR480224-1GEA 91.1 EUR
APOSOR480224-1G APOSOR480224-5G
2-Amino-2-(2-bromophenyl)acetic acid 95%
2-Amino-2-(2-bromophenyl)acetic acid
Formule: C₈H₈BrNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02662413
CAS nummer: 254762-66-8