(1H-Indol-4-ylmethyl)amine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR480231-25G OR480231-5G
APOSOR480231-25GEA 1060 EUR
APOSOR480231-25G APOSOR480231-5G
(1H-Indol-4-ylmethyl)amine 97%
(1H-Indol-4-ylmethyl)amine
Formule: C₉H₁₀N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04973297
CAS nummer: 3468-18-6