Methyl-4-amino-1-boc-piperidine-4-carboxylate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR480232-1G OR480232-500MG OR480232-5G
APOSOR480232-1GEA 99.9 EUR
APOSOR480232-1G APOSOR480232-500MG APOSOR480232-5G
Methyl-4-amino-1-boc-piperidine-4-carboxylate 95%
Methyl-4-amino-1-boc-piperidine-4-carboxylate
Formule: C₁₂H₂₂N₂O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06200674
CAS nummer: 321997-89-1