(S)-(-)-4-Chloro-α-methylbenzyl alcohol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: (S)-1-(4-Chlorophenyl)ethanol
OR480238-1G OR480238-5G
APOSOR480238-1GEA 83.3 EUR
APOSOR480238-1G APOSOR480238-5G
(S)-(-)-4-Chloro-α-methylbenzyl alcohol 95%
(S)-(-)-4-Chloro-α-methylbenzyl alcohol
Formule: C₈H₉ClO
MW: 156.61 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06797296
CAS nummer: 99528-42-4