4-(Aminomethyl)pyrimidine hydrochloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR480245-1G OR480245-500MG OR480245-5G
APOSOR480245-1GEA 305 EUR
APOSOR480245-1G APOSOR480245-500MG APOSOR480245-5G
4-(Aminomethyl)pyrimidine hydrochloride 97%
4-(Aminomethyl)pyrimidine hydrochloride
Formule: C₅H₇N₃·HCl
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07375466
CAS nummer: 1138011-17-2