2,6-Diaminopimelic acid 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 1,5-Diaminoheptanedioic Acid, 2,6-Diaminoheptanedioic acid
OR480250-25G OR480250-5G
APOSOR480250-25GEA 948 EUR
APOSOR480250-25G APOSOR480250-5G
2,6-Diaminopimelic acid 96%
2,6-Diaminopimelic acid
Formule: C₇H₁₄N₂O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002637
CAS nummer: 583-93-7