2,6-Dichloropyrimidine-4-carbonyl chloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR480251-10G OR480251-1G OR480251-5G
APOSOR480251-10GEA 1160 EUR
APOSOR480251-10G APOSOR480251-1G APOSOR480251-5G
2,6-Dichloropyrimidine-4-carbonyl chloride 95%
2,6-Dichloropyrimidine-4-carbonyl chloride
Formule: C₅HCl₃N₂O
MW: 211.44 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08444236
CAS nummer: 26830-94-4