(2-Bromo-3-pyridinyl)methanol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR480253-10G OR480253-1G OR480253-5G
APOSOR480253-10GEA 656 EUR
APOSOR480253-10G APOSOR480253-1G APOSOR480253-5G
(2-Bromo-3-pyridinyl)methanol 97%
(2-Bromo-3-pyridinyl)methanol
Formule: C₆H₆BrNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08276300
CAS nummer: 131747-54-1