(5-Chloro-3-pyridinyl)methanol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR480255-1G OR480255-250MG
APOSOR480255-1GEA 71.6 EUR
APOSOR480255-1G APOSOR480255-250MG
(5-Chloro-3-pyridinyl)methanol 97%
(5-Chloro-3-pyridinyl)methanol
Formule: C₆H₆ClNO
Smeltpunt: 26…28 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09743969
CAS nummer: 22620-34-4