3-Amino-4-bromo-6-chloropyridazine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR480266-10G OR480266-25G OR480266-5G OR480266-1G
APOSOR480266-10GEA 0 EUR
APOSOR480266-10G APOSOR480266-25G APOSOR480266-5G APOSOR480266-1G
3-Amino-4-bromo-6-chloropyridazine 98%
3-Amino-4-bromo-6-chloropyridazine
Formule: C₄H₃BrClN₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11520891
CAS nummer: 446273-59-2