6-Bromo[1,8]naphthyridin-2(1H)-one 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR480268-1G OR480268-500MG OR480268-5G
APOSOR480268-1GEA 200 EUR
APOSOR480268-1G APOSOR480268-500MG APOSOR480268-5G
6-Bromo[1,8]naphthyridin-2(1H)-one 98%
6-Bromo[1,8]naphthyridin-2(1H)-one
Formule: C₈H₅BrN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11226504
CAS nummer: 72754-05-3