4-(3-Isopropyl[1,2,4]oxadiazol-5-yl)piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR480269-10G OR480269-1G OR480269-5G
APOSOR480269-10GEA 926 EUR
APOSOR480269-10G APOSOR480269-1G APOSOR480269-5G
4-(3-Isopropyl[1,2,4]oxadiazol-5-yl)piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester 95%
4-(3-Isopropyl[1,2,4]oxadiazol-5-yl)piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Formule: C₁₅H₂₅N₃O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11226634
CAS nummer: 913264-42-3