4-(1-Hydroxyimino-2-methylpropylcarbamoyl)piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR480271-10G OR480271-1G OR480271-5G
APOSOR480271-10GEA 750 EUR
APOSOR480271-10G APOSOR480271-1G APOSOR480271-5G
4-(1-Hydroxyimino-2-methylpropylcarbamoyl)piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester 95%
4-(1-Hydroxyimino-2-methylpropylcarbamoyl)piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Formule: C₁₅H₂₇N₃O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11226633
CAS nummer: 913264-41-2