1H-Pyrrolo[3,2-c]pyridine-6-carboxylic acid methyl ester 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR480281-1G OR480281-250MG OR480281-500MG
APOSOR480281-1GEA 1650 EUR
APOSOR480281-1G APOSOR480281-250MG APOSOR480281-500MG
1H-Pyrrolo[3,2-c]pyridine-6-carboxylic acid methyl ester 95%
1H-Pyrrolo[3,2-c]pyridine-6-carboxylic acid methyl ester
Formule: C₉H₈N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18425635
CAS nummer: 1352394-18-3