2-(4-Methoxyphenyl)decahydroquinoxaline 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR480293-1G OR480293-250MG OR480293-500MG
APOSOR480293-1GEA 352 EUR
APOSOR480293-1G APOSOR480293-250MG APOSOR480293-500MG
2-(4-Methoxyphenyl)decahydroquinoxaline 95%
2-(4-Methoxyphenyl)decahydroquinoxaline
Formule: C₁₅H₂₂N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07021286
CAS nummer: 1005275-85-3