1,4,5,6-Tetrahydropyrrolo[3,4-c]pyrazole dihydrochloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR480295-1G OR480295-5G
APOSOR480295-1GEA 48.5 EUR
APOSOR480295-1G APOSOR480295-5G
1,4,5,6-Tetrahydropyrrolo[3,4-c]pyrazole dihydrochloride 95%
1,4,5,6-Tetrahydropyrrolo[3,4-c]pyrazole dihydrochloride
Formule: C₅H₉Cl₂N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08457551
CAS nummer: 157327-47-4