Isoquinoline-4-carbonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR48030-100MG OR48030-250MG
APOSOR48030-100MGEA 14.8 EUR
APOSOR48030-100MG APOSOR48030-250MG
Isoquinoline-4-carbonitrile
Isoquinoline-4-carbonitrile
Formule: C₁₀H₆N₂
Smeltpunt: 104 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00957039
CAS nummer: 34846-65-6