4-Bromo-DL-phenylalanine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR480302-10G OR480302-25G
APOSOR480302-10GEA 117 EUR
APOSOR480302-10G APOSOR480302-25G
4-Bromo-DL-phenylalanine 97%
4-Bromo-DL-phenylalanine
Formule: C₉H₁₀BrNO₂
MW: 244.09 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002599
CAS nummer: 14091-15-7