3,4-Dimethoxy-L-phenylalanine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR480305-5G OR480305-25G
APOSOR480305-5GEA 215 EUR
APOSOR480305-5G APOSOR480305-25G
3,4-Dimethoxy-L-phenylalanine 95%
3,4-Dimethoxy-L-phenylalanine
Formule: C₁₁H₁₅NO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01321274
CAS nummer: 32161-30-1