2-Methylbenzothiazole 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR480326-100G OR480326-500G
APOSOR480326-100GEA 86.2 EUR
APOSOR480326-100G APOSOR480326-500G
2-Methylbenzothiazole 98%
2-Methylbenzothiazole
Formule: C₈H₇NS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005794
CAS nummer: 120-75-2