Benzyl-4-chlorophenyl ketone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR4804-100G OR4804-25G OR4804-5G
APOSOR4804-100GEA 184 EUR
APOSOR4804-100G APOSOR4804-25G APOSOR4804-5G
Benzyl-4-chlorophenyl ketone
Benzyl-4-chlorophenyl ketone
Formule: C₁₄H₁₁ClO
Smeltpunt: 103…107 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00016342
CAS nummer: 1889-71-0
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III