(H-Homocys-OH)₂
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR480428-100G OR480428-25G
APOSOR480428-100GEA 307 EUR
APOSOR480428-100G APOSOR480428-25G
(H-Homocys-OH)₂
(H-Homocys-OH)₂
Formule: C₈H₁₆N₂O₄S₂
Smeltpunt: 281…284 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00020391
CAS nummer: 626-72-2