L-Methionine sulphoximine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: (2S)-2-Amino-4-(S-methylsulphonimidoyl)butanoic acid, H-Met(sulphoximine)-OH
OR480433-1G OR480433-5G
APOSOR480433-1GEA 330 EUR
APOSOR480433-1G APOSOR480433-5G
L-Methionine sulphoximine 98%
L-Methionine sulphoximine
Formule: C₅H₁₂N₂O₃S
MW: 180.222 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002621
CAS nummer: 15985-39-4