2-Amino-4,4-dimethylpentanoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: H-DL-3-tBu-Ala-OH, H-β-tBu-DL-Ala-OH
OR480463-1G OR480463-5G
APOSOR480463-1GEA 158 EUR
APOSOR480463-1G APOSOR480463-5G
2-Amino-4,4-dimethylpentanoic acid 98%
2-Amino-4,4-dimethylpentanoic acid
Formule: C₇H₁₅NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00066078
CAS nummer: 106247-35-2