2-Chlorobenzothiazole-6-carbonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR480496-1G OR480496-250MG
APOSOR480496-1GEA 158 EUR
APOSOR480496-1G APOSOR480496-250MG
2-Chlorobenzothiazole-6-carbonitrile 95%
2-Chlorobenzothiazole-6-carbonitrile
Formule: C₈H₃ClN₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09743933
CAS nummer: 80945-83-1