N-Phenylglycine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-Anilinoacetic acid, 2-(Phenylamino)acetic acid
OR480573-100G OR480573-25G OR480573-250G OR480573-500G
APOSOR480573-100GEA 81.8 EUR
APOSOR480573-100G APOSOR480573-25G APOSOR480573-250G APOSOR480573-500G
N-Phenylglycine 97%
N-Phenylglycine
Formule: C₈H₉NO₂
Smeltpunt: 121…127 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00014009
CAS nummer: 103-01-5