N-Ethyl-1-naphthylamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR480574-1G OR480574-5G
APOSOR480574-1GEA 103 EUR
APOSOR480574-1G APOSOR480574-5G
N-Ethyl-1-naphthylamine
N-Ethyl-1-naphthylamine
Formule: C₁₂H₁₃N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003880
CAS nummer: 118-44-5