2-Methyl-4-isothiazolin-3-one hydrochloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR480577-1G OR480577-5G OR480577-25G
APOSOR480577-1GEA 22 EUR
APOSOR480577-1G APOSOR480577-5G APOSOR480577-25G
2-Methyl-4-isothiazolin-3-one hydrochloride 98%
2-Methyl-4-isothiazolin-3-one hydrochloride
Formule: C₄H₆ClNOS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06804636
CAS nummer: 26172-54-3