2-Hydroxypyridine-N-oxide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Pyridinol-1-oxide
OR480588-100G OR480588-25G OR480588-5G OR480588-1KG
APOSOR480588-100GEA 49.7 EUR
APOSOR480588-100G APOSOR480588-25G APOSOR480588-5G APOSOR480588-1KG
2-Hydroxypyridine-N-oxide 98%
2-Hydroxypyridine-N-oxide
Formule: C₅H₅NO₂
Smeltpunt: 147…152 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006195
CAS nummer: 13161-30-3