(S)-(-)-1,2-Epoxypropaan 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: (S)-(-)-Methyloxirane, (S)-(-)-Propylene oxide, (S)-(-)-Propene oxide
OR480600-100G OR480600-25G
APOSOR480600-100GEA 0 EUR
APOSOR480600-100G APOSOR480600-25G
(S)-(-)-1,2-Epoxypropaan 97%
(S)-(-)-1,2-Epoxypropaan
Formule: C₃H₆O
MW: 58.08 g/mol
Kookpunt: 35
Smeltpunt: -112
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00064312
CAS nummer: 16088-62-3