N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-tert-leucine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: N-Boc-L-tert-leucine, Boc-Tle-OH, (S)-2-(Boc-amino)-3,3-dimethylbutyric Acid, (S)-2-(tert-Butoxycarbonylamino)-3,3-dimethylbutyric Acid
OR480602-25G OR480602-5G OR480602-100G
APOSOR480602-25GEA 55.5 EUR
APOSOR480602-25G APOSOR480602-5G APOSOR480602-100G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-tert-leucine 98%
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-tert-leucine
Formule: C₁₁H₂₁NO₄
MW: 231.29 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00065574
CAS nummer: 62965-35-9