3-Chloro-4-methylanisole 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-Chloro-4-methoxy-1-methylbenzene, 3-Chloro-4-methylanisole, 2-Chloro-4-methoxytoluene
OR480614-100G OR480614-25G
APOSOR480614-100GEA 225 EUR
APOSOR480614-100G APOSOR480614-25G
3-Chloro-4-methylanisole 97%
3-Chloro-4-methylanisole
Formule: C₈H₉ClO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00087376
CAS nummer: 54788-38-4