Ethyl-7-bromo-1H-indole-2-carboxylate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Ethyl 7-bromo-1H-indole-2-carboxylate
OR480619-1G OR480619-5G OR480619-10G
APOSOR480619-1GEA 22 EUR
APOSOR480619-1G APOSOR480619-5G APOSOR480619-10G
Ethyl-7-bromo-1H-indole-2-carboxylate 95%
Ethyl-7-bromo-1H-indole-2-carboxylate
Formule: C₁₁H₁₀BrNO₂
Smeltpunt: 87…88 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD04972046
CAS nummer: 16732-69-7