(4-Iodophenyl)acetic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR480627-100G OR480627-25G
APOSOR480627-100GEA 191 EUR
APOSOR480627-100G APOSOR480627-25G
(4-Iodophenyl)acetic acid 95%
(4-Iodophenyl)acetic acid
Formule: (C₆H₄I)CH₂COOH
Smeltpunt: 136…140 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00082985
CAS nummer: 1798-06-7