L-Pipecolic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR480636-100G OR480636-25G
APOSOR480636-100GEA 267 EUR
APOSOR480636-100G APOSOR480636-25G
L-Pipecolic acid 97%
L-Pipecolic acid
Formule: C₆H₁₁NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005981
CAS nummer: 3105-95-1