3-Methoxy-p-toluidine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 1-Amino-3-methoxy-4-methylbenzene, 4-Amino-2-methoxytoluene, 3-Methoxy-4-methylaniline, 4-Methyl-m-anisidine, 5-Amino-2-methylanisole
OR480640-25G OR480640-5G
APOSOR480640-25GEA 208 EUR
APOSOR480640-25G APOSOR480640-5G
3-Methoxy-p-toluidine 95%
3-Methoxy-p-toluidine
Formule: C₈H₁₁NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00025371
CAS nummer: 16452-01-0