3-Phenylpyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR480660-100G OR480660-25G
APOSOR480660-100GEA 528 EUR
APOSOR480660-100G APOSOR480660-25G
3-Phenylpyridine 95%
3-Phenylpyridine
Formule: C₁₁H₉N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006380
CAS nummer: 1008-88-4