Boc-Dap(Cbz)-OH 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR480680-25G OR480680-5G
APOSOR480680-25GEA 56.2 EUR
APOSOR480680-25G APOSOR480680-5G
Boc-Dap(Cbz)-OH 97%
Boc-Dap(Cbz)-OH
Formule: C₁₆H₂₂N₂O₆
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08275856
CAS nummer: 65710-57-8