(2-Bromo-4-methoxyphenyl)acetic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR480685-25G OR480685-5G
APOSOR480685-25GEA 234 EUR
APOSOR480685-25G APOSOR480685-5G
(2-Bromo-4-methoxyphenyl)acetic acid 97%
(2-Bromo-4-methoxyphenyl)acetic acid
Formule: C₉H₉BrO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02664700
CAS nummer: 66916-99-2